Learn More
Laboratoires Anios™ Desinfectante de superficies de pulverización rápida Aniospray
Beskrivning
- Composición basada en etanol
- Amplio espectro de actividad
- No deja rastro al secar
- Agradable fragancia
- Sin aldehídos, sin colorante
- Desinfección de acción rápida de superficies y dispositivos médicos no sumergibles previamente limpiados resistentes al alcohol (estetoscopios, sensores de presión, comprobadores de azúcar en sangre, etc.)
- Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Desinfectante rápido |
| Certificaciones/conformidad | Bacterias EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB conforme a la norma EN 13697 Micobacterias: EN 14348, EN 14563 Levaduras/mohos: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562: Trichophyton mentagrophytes Virus: adenovirus, VIH-1, PRV (sustituto del VHB), BVDV (sustituto del VHC), virus vaccinia, virus herpes, coronavirus, rotavirus, virus de la gripe A (H1N1), calicivirus felino, norovirus MNV conforme a la norma EN 14476 |
| Composición | Solución hidroalcohólica (etanol al 55 %), propionato de amonio cuaternario, fragancia |
| Para utilizar con (aplicación) | Desinfección rápida de dispositivos médicos no sumergibles resistentes al alcohol |
| Cantidad | 4/Paq. |
| Volumen (métrico) | 5 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ANIOSPRAY QUICK
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?