Learn More
Laboratoires Anios™ Desinfectante de superficies de pulverización rápida Aniospray
Descrizione
- Composición basada en etanol
- Amplio espectro de actividad
- No deja rastro al secar
- Agradable fragancia
- Sin aldehídos, sin colorante
- Desinfección de acción rápida de superficies y dispositivos médicos no sumergibles previamente limpiados resistentes al alcohol (estetoscopios, sensores de presión, comprobadores de azúcar en sangre, etc.)
- Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Desinfectante rápido |
| Certificaciones/conformidad | Bacterias EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB conforme a la norma EN 13697 Micobacterias: EN 14348, EN 14563 Levaduras/mohos: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562: Trichophyton mentagrophytes Virus: adenovirus, VIH-1, PRV (sustituto del VHB), BVDV (sustituto del VHC), virus vaccinia, virus herpes, coronavirus, rotavirus, virus de la gripe A (H1N1), calicivirus felino, norovirus MNV conforme a la norma EN 14476 |
| Composición | Solución hidroalcohólica (etanol al 55 %), propionato de amonio cuaternario, fragancia |
| Para utilizar con (aplicación) | Desinfección rápida de dispositivos médicos no sumergibles resistentes al alcohol |
| Cantidad | 12/Paq. |
| Volumen (métrico) | 1 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ANIOSPRAY QUICK
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?