Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Código de producto. 15670105
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Airless
Frascos de bomba
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Envase Tamaño de la unidad
15670105 1 L Frascos Airless paquete de 12
15680105 500 mL Frascos de bomba paquete de 12
15600115 1 L Frascos de bomba paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15670105 Proveedor Laboratoires Anios™ N.º de proveedor 1644333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.10€
    186.61€ / paquete de 12
    Ahorro 29.49€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC no contiene sustancias alergénicas, aromatizantes ni colorantes, y es adecuado para el tratamiento higiénico y la desinfección quirúrgica de las manos
  • No contiene sustancias alergénicas, aromatizante ni colorantes
  • Amplio espectro antimicrobiano
  • Tratamiento higiénico en 30 segundos
  • Para el tratamiento higiénico y la desinfección quirúrgica
  • Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Especificaciones
Tipo de producto Gel esterilizador/desinfectante de manos
Formulario Gel
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Composición Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua.
Para utilizar con (aplicación) Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos
Envase Frascos Airless
Cantidad 12 frascos
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ANIOSGEL 85 NPC
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL