Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Descripción
- Gel tixotrópico alcohólico para tratamiento higiénico y antisepsis de manos
- Se suministra en frasco accionado por bomba para facilitar su uso.
- Fórmula hipoalergénica probada en condiciones dermatológicas
- Los ingredientes activos son alcohol, agentes antisépticos y suavizantes.
- Para una desinfección sencilla, accione dos veces la bomba (3 ml) y frótese las manos durante 30 segundos hasta que estén completamente secas.
- Para una desinfección a nivel quirúrgico, accione seis veces la bomba (9 ml) y frótese las manos durante 3 minutos hasta que estén completamente secas.
- No enjuague las manos después de la aplicación.
- Bactericida, fungicida y viricida activo contra el VIH-I, el herpes, la polio y el rotavirus
- Lea siempre las precauciones e instrucciones de uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gel desinfectante |
| pH | 5,5 (a 20 °C) |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Transparente |
| Composición | Etanol, 755 ml/l |
| Tipo de recipiente | Frasco accionado por bomba |
| Descripción | Aniosgel 85 NPC |
| Para utilizar con (aplicación) | Desinfección de manos |
| Cantidad | 6/paq. |
| Volumen (métrico) | 300 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ANIOSGEL 85 NPC
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL