Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF
Código de producto. 15585290
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15585290 1 L paquete de 12
1 options
Código de producto. 15585290 Proveedor Laboratoires Anios™ N.º de proveedor 1918229VB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF es un jabón suave recomendado para la higiene frecuente de las manos y la limpieza general del cuerpo en entornos hospitalarios.
  • Probado dermatológicamente
  • Enriquecido con crema hidratante
  • Conservación del producto demostrada según NF EN ISO 11930
Especificaciones
Tipo de producto Jabón suave
Certificaciones/conformidad NF EN ISO 11930
Composición Agua, lauroanfodiacetato de disodio, lauril sulfato de sodio, hexilenglicol, glicerina, linoleamida DEA, ricinoleamido easulfosuccinato de disodio, alcohol bencílico, benzoato de sodio, palmato de glicerilo hidrogenado PEG-200 y cocoato de glicerilo PEG-7, aromatizante, ácido láctico.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza corporal general en entornos hospitalarios
Envase Frascos con bomba de husillo
Cantidad 12 frascos
Volumen (métrico) 1 L