Learn More
Laboratoires Anios™ Jabón Aniosafe Manuclear HF
Descripción
- Probado dermatológicamente
- Enriquecido con crema hidratante
- Adaptado a pieles sensibles y de uso frecuente
- Conservación del producto demostrada según NF EN ISO 11930
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Jabón suave |
| Color | Rosa |
| Certificaciones/conformidad | NF EN ISO 11930 |
| Composición | Agua, betaína de cocoamidopropil, glicerina, sulfonato de sodio C14-17 sec de alquilo, palmato de glicerilo hidrogenado PEG-200 (y) cocoato de glicerilo PEG-7, alcohol benzil, benzoato de sodio, cloruro de sodio, ácido láctico, colorante CI 14720, aromatizante |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza corporal general en entornos hospitalarios |
| Envase | Frascos con bomba de husillo |
| Cantidad | 6 frascos |
| Volumen (métrico) | 500 mL |