Learn More
Laboratoires Anios™ Desinfectante de superficies Anios TS Inox
Código de producto. 15388934
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15388934 750 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 15388934 Proveedor Laboratoires Anios™ N.º de proveedor 2437241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El desinfectante de superficies Laboratoires Anios™ Anios TS Inox es un desinfectante en pulverizador de doble acción para su uso en superficies de acero inoxidable.
  • Limpiador desinfectante de doble acción
  • Adecuado para su uso con acero inoxidable
  • Bactericida
  • Fungicida
  • Activo en VIH-1, rotavirus, BVDV (virus modelo VHC) y PRV (virus modelo VHB)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 13624, EN 13697
Composición Cloruro de didecildimetilamonio (n.º de CAS 7173-51-5: 1,1 mg/g), excipientes
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies
Cantidad 12 frascos pulverizadores de 750 ml
Volumen (métrico) 750 mL