missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Antibody (766544) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30659869 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30659869 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30659869 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7527J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 766544
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AGFAngiopoietin-related protein 5, angiopoietin-like 6, Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-related growth factor, ARP5angiopoietin-related protein 6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6, Ala25-Leu457, Accession # Q8ROZ6
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83854
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.