Learn More
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18620212 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620212 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18620212 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298265100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.44€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gen angiopoietin-like 4, Angiopoietin-like protein 4, ARP4fasting-induced adipose factor, FIAFhepatic angiopoietin-related protein, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, HFARPANGPTL2, NL2, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma inducedangiopoietin-related protein, PGARangiopoietin-related protein 4, pp1158, PPARG angiopoietin related protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 (Uniprot#: Q9Z1P8; Lys167-Ser410)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51129
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG