Descripción
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Conjugado | PerCP |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Tipo de producto | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Línea de productos | Novus |