missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 Antibody (205802) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30675338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30675338 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30675338 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10275MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 205802
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ANG-3, ANG3angioarrestin, angiopoietin Y1, angiopoietin-3, angiopoietin-like 1, Angiopoietin-like protein 1, angiopoietin-related protein 1, ANGPT3, AngY, ARP1angiopoietin 3, dJ595C2.2, dJ595C2.2 (angiopoietin Y1), KIAA0351, UNQ162
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1, Gly24-Asp491, Accession # O95841
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.