Descripción
ANGEL1 Polyclonal antibody specifically detects ANGEL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ANGEL1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | angel homolog 1 (Drosophila), FLJ60172, KIAA0759, protein angel homolog 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ANGEL1 |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |