Learn More
ANGEL1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18606835 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18606835 100 μg 100 microlitros
18653576 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18606835
Marca: Novus Biologicals NBP299240100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ANGEL1 Polyclonal antibody specifically detects ANGEL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ANGEL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen angel homolog 1 (Drosophila), FLJ60172, KIAA0759, protein angel homolog 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ANGEL1
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23357
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG