Learn More
Tiosulfato de sodio, 0,01 M, solución volumétrica y analítica, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11573002 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11573002 1 L 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 11573002 Proveedor Reagecon N.º de proveedor T20011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    30.84€ / 1 litros
    Ahorro 2.16€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Es un método muy práctico para conseguir análisis volumétricos precisos en el laboratorio. La solución volumétrica y analítica de tiosulfato sódico, 0,01 M, Reagecon es una opción rentable para resolver los problemas causados por las preparaciones que req
Solución volumétrica acuosa lista para usar apta para todas las aplicaciones analíticas de laboratorio y que puede utilizarse para titulaciones manuales o automáticas. Este producto está certificado según la especificación que se describe en su Certificado de Análisis. El número de lote y la fecha de caducidad están impresos en la etiqueta. La trazabilidad de la solución está certificada conforme al NIST, tal como se incluye en su Certificado de Análisis.
  • Fórmula molecular: Na2S2O3 • 5H2O
  • Masa molar: 248,18g/mol
  • CAS: 10102-17-7
  • N.º EINECS: 231-867-5
Especificaciones
Punto de ebullición de 100 °C
Punto de fusión 48,3 °C
CAS 10102-17-7
Color Incolora
Forma física Solución
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Información de solubilidad Completamente miscible
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formula Weight (peso de la fórmula) 248,18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01M
Envase 1 l
Índice de refracción 1.489
Densidad 1,00147g/cm3