Learn More
Merck Soporte de filtro de acero inoxidable analítico Millipore para kit de filtración al vacío
Tienda Merck ProductosDescripción
Millipore Portafiltros analíticos de acero inoxidable - Kit 25 mm, Embudo de acero inoxidable con soporte de membrana de vidrio, Embudo de 50 mL:
- Los soportes de filtro analíticos de acero inoxidable están diseñados para la filtración al vacío de muestras para análisis de contaminación bacteriológica o de partículas.
- Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
- XX1012542 - Millipore Base y tapón de vidrio, 25 mm, soporte de acero inoxidable, pantalla incluida
- XX1012503 - Millipore Abrazadera de resorte, 25 mm, aluminio
- ALINEADO25 - Millipore Guía de alineación, 25 mm, paquete de 5.
Características y ventajas:
- Disponible en tres diámetros con cuatro tamaños de embudo disponibles para acomodar muestras de hasta 250 ml.
- El soporte con embudo de 250 ml está equipado con una tapa de embudo, que se puede ventilar mediante una unidad de filtro accesoria.
- Puede esterilizarse en autoclave o con llama.
Aplicaciones: Análisis de contaminación bacteriológica o particulada
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de soporte de filtro de acero inoxidable analítico Millipore de 25 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 2,8 cm2 |
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
| Volumen (métrico) | 50 mL |
| Altura (métrico) | 12,6 cm |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Mostrar más |