Learn More
Anacetrapib, MedChemExpress
Código de producto. 16491227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491227 50 mg 50 miligramos
16467717 5 mg 5 miligramos
16444988 10 mg 10 miligramos
16405756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12090
MedChemExpress Anacetrapib is a potent CETP inhibitor, with IC50s of 7.9±2.5 nM and 11.8±1.9 nM for rhCETP and C13S CETP mutant, respectively.
Anacetrapib is a potent CETP inhibitor, with IC50s of 7.9±2.5 nM and 11.8±1.9 nM for rhCETP and C13S CETP mutant, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anacetrapib
CAS 875446-37-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H25F10NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-0859
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.86 mM)
SMILES O=C1O[C@@H]([C@@H](N1CC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2C3=CC(C(C)C)=C(C=C3OC)F)C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 637.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.51
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation