Learn More
Interscience™ Cápsulas desodorantes Anabac
Código de producto. 15388927
Cambiar vista
Click to view available options
Scent:
Cítrico
Manzana
Olor fresco
Color:
Amarillo
Transparente
Verde, blanco
Aspecto:
Amarillo
Ámbar transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Scent Color Aspecto Esterilidad Tamaño de la unidad
15388927 Manzana Verde, blanco Ámbar transparente Estéril paquete de 100
10422084 Olor fresco Transparente Amarillo Estéril cada uno
16825923 Cítrico Amarillo Amarillo No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15388927 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 320200
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Colocadas en un autoclave, las cápsulas de Anabac proporcionan una forma discreta de perfumar el laboratorio.
  • La cápsula se disuelve durante un ciclo de destrucción en autoclave.
  • La cápsula se derrite completamente sin dejar residuos.
  • Elimina los olores desagradables que pueden surgir del autoclave.
Especificaciones
Tipo de producto Cápsula de autoclave
Color-coded Sí
Formulario Cápsulas
Material del mango Plástico
Tipo de mango Tapón
Scent Manzana
Esterilidad Estéril
Aspecto Ámbar transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde, blanco
Desechables Un solo uso
filtradas por Sin filtro
Para utilizar con (aplicación) Refresca y perfuma el aire donde se ubica el autoclave
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Cantidad 100 cápsulas/paquete.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pastilles déodorant autoclave
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-tert-butylcyclohexyl acetate, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, cishex-3-en-1-ol, 2-propenyl hexanonate,