Learn More
Interscience™ Cápsulas desodorantes Anabac
Código de producto. 10422084
Cambiar vista
Click to view available options
Scent:
Cítrico
Manzana
Olor fresco
Color:
Amarillo
Transparente
Verde, blanco
Aspecto:
Amarillo
Ámbar transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Scent Color Aspecto Esterilidad Tamaño de la unidad
10422084 Olor fresco Transparente Amarillo Estéril cada uno
15388927 Manzana Verde, blanco Ámbar transparente Estéril paquete de 100
16825923 Cítrico Amarillo Amarillo No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10422084 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 320100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Colocadas en un autoclave, las cápsulas de Anabac proporcionan una forma discreta de perfumar el laboratorio.
  • La cápsula se disuelve durante un ciclo de destrucción en autoclave.
  • La cápsula se derrite completamente sin dejar residuos.
  • Elimina los olores desagradables que pueden surgir del autoclave.
Especificaciones
Tipo de producto Cápsula de autoclave
Color-coded Sí
Formulario Cápsulas
Material del mango Plástico
Tipo de mango Tapón
Scent Olor fresco
Esterilidad Estéril
Aspecto Amarillo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
filtradas por Sin filtro
Para utilizar con (aplicación) Refresca y perfuma el aire donde se ubica el autoclave
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Cantidad 100 cápsulas/paquete.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anabac deodorant
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.