Learn More
AMZ30, MedChemExpress
Código de producto. 16495378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16495378 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16495378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12833
MedChemExpress AMZ30 is a selective, covalent inhibitors of protein phosphatase methylesterase-1(PME-1; IC50=600 nM); selectively inactivates PME-1 and reduces the demethylated form of PP2A in living cells.
AMZ30 is a selective, covalent inhibitors of protein phosphatase methylesterase-1(PME-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMZ30
CAS 1313613-09-0
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12FN3O6S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1)(N2C(/C=C(S(=O)(C3=CC=C(F)C=C3)=O)\C#N)=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 461.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.44
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid