Descripción
- Superficie de limpieza suave y texturizada para una limpieza eficaz sin rayar
- Corte por láser, que sella las fibras en los bordes.
- Fabricado con tejido de punto a partir de filamentos de poliéster.
- Empaquetado en un ISO Sala limpia de clase 4 para reducir aún más la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita termoselladora |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,86 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22,86 cm |
| Material | Poliéster |
| Bordes | Corte con láser |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Cantidad de embalaje | 75 toallitas/bolsa, 16 bolsas/caja. |
| Esterilidad | No estéril |