Learn More
Ampicilina trihidratada, TRC
Código de producto. 17934405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934405 5 g 5 g
17922155 1 g 1 g
17914465 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6345385G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7177-48-2
Fórmula molecular C16 H19 N3 O4 S . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 403.45
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;trihidrato
SMILES O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Trihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, D-(-)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), Aminobenzylpenicillin trihydrate, Ampicillin trihydrate, Polycillin, [D-(-)-α-Aminobenzyl]penicillin trihydrate, α-Aminobenzylpenicillin trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1413
Porcentaje de pureza >95%