Learn More
Amoxicilina Trihidrato, TRC
Código de producto. 17944855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17944855 1 g 1 g
30134290 10 g 10 g
30132551 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6342351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61336-70-7
Fórmula molecular C16 H19 N3 O5 S . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 419.45
Sinónimo (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, hydrate (1:3), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, Alfoxil, Amoksina, Amotaks Dis, Amoxicillin trihydrate, Amoxycillin trihydrate, Amoxykel, Amoxyl, Atoksilin, Damoxy, Demoksil, Largopen, Moksilin, Promoxil, Remoxil, Topramoxin
Nombre IUPAC (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; trihidrato
SMILES O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin Trihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1362
Porcentaje de pureza >95%