Learn More
Amoxicilina, TRC
Código de producto. 17941205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17941205 1 g 1 g
17934415 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6345281G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26787-78-0
Fórmula molecular C16 H19 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 365.4
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, D- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[D(-)-α-Amino-p-hydroxyphenylacetamido]penicillanic acid, 6-[D-(-)-2-Amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[D-(-)-p-Hydroxy-α-aminobenzyl]penicillin, 6-[D-α-Amino-α-(4-hydroxyphenyl)acetamido]penicillanic acid, A-Gram, AM 73, Abdimox, Acimox, Actimoxi, Adbiotin, Agerpen, Alfamox, Almodan, Alphamox, Amagesen Solutab, Amcill, Amo-flamsian, Amocilline, Amoclen, Amodex, Amoflux, Amolin, Amopen, Amopenixin, Amoram, Amosine, Amox, Amoxa, Amoxal, Amoxapen, Amoxaren, Amoxcillin, Amoxi, Amoxi-Mast, Amoxi-basan, Amoxibiotic, Amoxicilina, Amoxicillin, Amoxicillin Chewable Tablets, Amoxidal, Amoxiden, Amoxidin, Amoxihexal, Amoxil, Amoxillin, Amoxin, Amoxipen, Amoxipenil, Amoxisol, Amoxivan, Amoxivet, Amoxtrex, Amoxy, Amoxy-diolan, Amoxycillin, Amoxypen, Ampidroxyl, Ampy-Penyl, Anemol, Anemolin, Apitart, Apo-Amoxi, Ardine, Ardine (pharmaceutical), Aspenil, Audumic, Azillin, BLP 1410, BRL 2333, Bactamox, Bactox, Betamox, Bimox, Bintamox, Biomox, Bioxidona, Bioxyllin, Blumox, Bridopen, Bristamox, Cabermox, Cemoxin, Cilamox, Clamox, Clamoxyl, Coamoxin, Comoxyl, D-(-)-α-Amino-p-hydroxybenzyl penicillin, D-(α-Amino-p-hydroxybenzyl)penicillin, D-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamidopenicillanic acid, D-Amoxicillin, Damoxicil, Delacillin, Draximox, Efpenix, Efpinex, Eupen, Eupensol, Excillin, Farconcil, Fisamox, Flemoxin, Foxolin, Fullcilina, Gemox, Gimalxina, Gomcillin, Gramidil, Grinsil, Grinsul, Grunamox, Helvamox, Hiconcil, Hidramox, Hipen, Histocillin, Hosboral, Ibiamox, Ikamoxil, Imacillin, Imaxilin, Imox, Imoxil, Intermox, Isimoxin, Izoltil, Jerramcil, Kamoxin, Lamoxy, Larocilin, Larotid, Limox, Majorpen, Matasedrin, Maxcil, Medimox, Meixil, Metafarma capsules, Metifarma capsules, Mopen, Morgenxil, Mox, Moxacin, Moxaline, Moxarin, Moxcil, Moxilen, Moxlin, Moxylin, Moxypen, Moxyvit, NSC 277174, Novabritine, Novamox, Novamoxin, Novenzymin, Optium, Ospamox, Pamocil, Pamoxicillin, Pasetocin, Penamox, Penbiosyn, Penimox, Pensyn, Piramox, Polymox, Posmox, Protexillin, Rancil, Ranmoxy, Ranoxyl, Reloxyl, Rhamoxilina, Robamox, Rocillin, Ronemox, Saltermox, Samosillin, Samthongcillin, Sawacillin, Sawamezin, Senox, Sia-mox, Sigmopen, Sil-A-mox, Simoxil, Simplamox, Specillin, Sumox, Superpeni, Suprapen, Suramox, Suramox 50, Suramox PM, Teramoxyl, Tolodina, Triafamox, Triamoxil, Trilaxin, Trimox, Twicyl, Unicillin, Utimox, Velamox, Vetomoxin, Vetramox, Virgoxillin, Widecillin, Winmox, Wymox, Yisulon, Zamocillin, Zamox, Zamoxil, Zerrsox, Zimox, p-Hydroxyampicillin
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenilo)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1045