Learn More
Solución de tiocianato de amonio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium thiocyanate solution |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7732-18-5 |
| Concentración | 0.1 M |
| Cantidad | 1000 mL |
| Grado | Eu. Ph. Referencia |