Learn More
Fosfato de amonio dibásico, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15630720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15630720 1 kg 1 Kg
15650720 6 x 1 kg paquete de 6
15640720 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15630720 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 042111KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas del NF, 99-102 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nombre IUPAC diazanio; fosfato de hidrógeno
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate Dibasic
Nombre de nota Meets analytical specification of NF
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado puriss.