Learn More
Solución de molibdato de amonio R2, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium molybdate solution |
| Envase | Frasco |
| CAS | 12054-85-2, 7732-18-5 |
| Notas de grado de pureza | EUR PH Ref: 1005703 |
| Fórmula molecular | H6MoNO2 |
| Sinónimo | Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate |
| Clave InChI | XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O |
| SMILES | [NH4+].O.[O--].[Mo] |
| Nombre IUPAC | hidrato de amonio molibdeno oxidandiide |
| Peso molecular (g/mol) | 148.00 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium molybdate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1005703. (RP 016)