Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, Honeywell™
Código de producto. 15691570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 15691570
Marca: Honeywell-Fluka 17837100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydroxide Solution
Color Colorless
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Fórmula lineal NH4OH
Concentración approx.10% in water
Número MDL MFCD00066650
Número UN UN2672
Beilstein 3587154
Densidad 0.9g/mL at 25°C
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 100 mL
SMILES N.O
Nombre IUPAC amine hydrate
Límite de explosión 0.27
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido