Learn More
Solución de hidróxido de amonio, Solstice
Código de producto. 16666173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16666173 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 16666173 Proveedor Fluka N.º de proveedor 40291H2.5L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
VLSI de grado semiconductor (17605), ≥25% NH3 in H2O
  • Somos su proveedor de reactivos de laboratorio y productos químicos de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos: disolventes – para uso específico del ACS (HPLC), ACS para uso general, disolventes para histología y grado de reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales. Síntesis química inorgánica – y química inorgánica que incluye ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos, y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 2.5 L
SMILES N.O
Nombre IUPAC Hidrato de amina
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Porcentaje de pureza ≥25%
Grado semiconductor
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia