Learn More
Solución de hidróxido de amonio, reactivo ACS, base de NH3 entre 28,0 y 30,0%, Solstice
Código de producto. 15672090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
12 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
25 ml
500 ml
paquete de 12
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15672090 1 L 1 litro
15688330 25 mL 25 ml
15652090 100 mL 100 ml
15692090 500 mL 500 ml
15662090 12 x 100 mL paquete de 12
15682090 2.5 L 2.50 litro
15602100 6 x 500 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15672090 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2212281L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    50.45€ / 1 litros
    Ahorro 3.55€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, base del 28,0 al 30,0 % de NH3
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydroxide Solution
Fórmula lineal NH4OH
Concentración Base NH3 del 28 al 30%
Beilstein 3587154
Densidad 0,9g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Límite de explosión 0.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 35,05g/mol
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido ≤0,002%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution