Learn More
Hidróxido amónico, para análisis, solución al 20 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300846 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11300846 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10300864 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10278993 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11300846 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.95€
    55.40€ / 2.5 litros
    Ahorro 4.55€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
Color Marrón-verde a marrón-morado
Fórmula lineal NH4OH
Densidad 0.9200g/mL
Índice Merck 15, 491
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 2.5 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Porcentaje de pureza ≥20% (Acidimetry)
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.92
Forma física Solución