Learn More
Hidróxido de amonio, grado reactivo ACS, químico Ricca
Código de producto. 31750607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31750607 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
31749841 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31750607 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RABA0020500D1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC amine hydrate
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydroxide
Color Incoloro
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Concentration or Composition Notes 28,0-30,0% como NH3
Cantidad 500 mL
Porcentaje de pureza 28 a 30%
Grado ACS
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido