Learn More
Hidróxido de amonio ACS AR, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15508724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
SAFEMOR
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508724 2.5 L SAFEMOR 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15508724 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 666546
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydroxide
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 2.5 L
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Grado ACS
Envase SAFEMOR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.