Learn More
Agua sin amoníaco, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12950564 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12950564 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12950564 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 227 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.55€
    77.47€ / 1000 ml
    Ahorro 21.08€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 1000 mL
Forma física Líquido