Learn More
Ammonium dichromate, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific™
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013444.A3
Cantidad 2kg
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11386788
  • 306.00€ / 2 Kg
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7789-09-5
252.06
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
24600
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Cr2H8N2O7
MFCD00010879
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Especificaciones
Ammonium dichromate
2kg
Cr2H8N2O7
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24600
ACS Reagent
7789-09-5
99.5%
MFCD00010879
Freely soluble in water.Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
252.06
252.1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos