Learn More
Ammonium dichromate, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific™
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography
90.30€ - 306.00€
| CAS | 7789-09-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | Cr2H8N2O7 |
| Peso molecular (g/mol) | 252.06 |
| Número MDL | MFCD00010879 |
| Clave InChI | JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P |
| Sinónimo | ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 |
| PubChem CID | 24600 |
| Nombre IUPAC | diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11396788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013444.36 |
500g |
90.30€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11386788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013444.A3 |
2kg |
306.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| Cr2H8N2O7 | |
| MFCD00010879 | |
| ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
| diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
Especificaciones
| Ammonium dichromate | |
| 99.5% | |
| MFCD00010879 | |
| Freely soluble in water.Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone. | |
| [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] | |
| 252.06 | |
| 252.1 |
| 7789-09-5 | |
| Cr2H8N2O7 | |
| ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
| JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
| diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium | |
| 24600 | |
| ACS Reagent |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H272-H301-H312-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H360FD-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-143-1
missing translation for 'rtecsNumber' : HX7650000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures