Learn More
Sulfato de amonio y cerio(IV) dihidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Botella de vidrio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194780 5 g Frasco de vidrio 5 g
10398480 100 g Botella de vidrio 100 g
10219203 500 g Botella de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10194780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206310050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-47-9
Fórmula molecular H16CeN4O16S4·2H2O
Peso molecular (g/mol) 632.54
Número MDL MFCD00149417
Sinónimo Ceric ammonium sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Punto de fusión 130.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Naranja
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.54
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.