Learn More
Solución de carbonato de amonio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12917163 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12917163 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12917163 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 013 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    108.82€ / 1000 ml
    Ahorro 6.18€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ammonium Carbonate Solution
Notas de grado de pureza Referencia de Filipinas de la UE: 1005201
Elemento Solución de carbonato de amonio
Cantidad 1000 mL
Grado Eu. Ph.
Nombre del producto
  • Ammonium Carbonate Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1005201 (RP 013)