Learn More
Carbonato de amonio, Puriss., cumple con la especificación analítica de NF, Ph. Franc., FCC, Solstice
Descripción
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium carbonate |
| CAS | 1111-78-0, 1066-33-7 |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula molecular | CH8N2O3 |
| Clave InChI | SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [NH4+].O.NC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | carbamato de hidrato de amonio |
| Peso molecular (g/mol) | 96.09 |