Learn More
Carbonato de amonio, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15691020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691020 2.5 kg 2.50 Kg
15681020 1 kg 1 Kg
15601030 6 x 1 kg paquete de 6
15611030 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15691020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1120425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    271.18€ / 2.5 Kg
    Ahorro 35.82€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la N.F., la Farmacopea Francesa, FCC
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.086
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Carbonate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de NF, Ph.Franc., FCC
Forma física Crystalline
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formula Weight (peso de la fórmula) 96,09g/mol
Grado puriss.
Residuo después del encendido ≤0,05% (como SO4)
Densidad Densidad de vapor: 2,7 (frente al aire)