Descripción
- Alta resistencia iónica
- Matriz acuosa
- Se utiliza como aditivo cuando se utiliza un electrodo selectivo de iones (ISE) para la medición de amoníaco.
- Suprime los iones que interfieren, elimina la matriz, la histéresis o las potenciales uniones de líquidos.
- Elimina o reduce el error debido al coeficiente de temperatura de variación entre la muestra y el estándar de calibración.
- Certificado y tiene garantizada la estabilidad durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de HDPE GL45 |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | Ammonium 4 M LiCl |
| Cantidad | 500 mL |