Learn More
Ammonia Solution, 35%, Primar™ for Trace Metal Analysis, d=0.88, Fisher Chemical™
Código de producto. 10632251 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10632251 1 L 1 LT
10598600 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632251 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3290/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine hydrate
SMILES N.O
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido