Learn More
Solución de amoníaco, 35 %, certificado AR de análisis, d=0,88, Fisher Chemical™
Código de producto. 10111660 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10111660 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10305220 1 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10049602 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10659263 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10111660 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3280/PB17
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
H5NO, número de CAS-1336-21-6, acuamonio, solución de hidróxido de amonio, hidróxido de amonio nh4 oh, agua de amoníaco, aqua ammonia, amoníaco, monohidrato, hidróxido de amonio, amoníaco acuoso, amoníaco doméstico, agua, 2,5 l, CHEBI:18219, incoloro, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35,05g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia solution 35%
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.