Learn More
Solución de amoníaco al 20-22 %, Trace Metal™, para análisis de trazas metálicas, Fisher Chemical
Código de producto. 11335900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335900 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 11335900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A512P500
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
pH 13.6
Color Incoloro
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Número MDL 66650
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 0.59
Presión de vapor 500 hPa 50
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide solution, 20-22%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.