Learn More
Solución R2 diluida con amoníaco, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12997153 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12997153 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12997153 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 011 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco
CAS 2032-59-9
Nombres de analitos o componentes Ammonia, dilute R2
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1004703
Fórmula molecular C11H16N2O2
Clave InChI IMIDOCRTMDIQIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(=O)NC)N(C)C
Elemento Ammonia, dilute R2
Nombre IUPAC [4-(dimetilamino)-3-metilfenilo] N-metilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 208.261
PubChem CID 16247
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:2653
Grado Eu. Ph.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia,dilute R2. European Pharmacopoeia Ref: 1004703. (RP 011)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.