Learn More
Solución de amoníaco, 1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11975517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11975517 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11975517 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.0101.1000
Adecuada para su uso en laboratorio y titulaciones La solución de amoníaco, 1 M, Chem-Lab es una solución de amoníaco en agua, con 35,05 g de NH4OH por 1 l de H2O. Se puede utilizar para estudiar cromatografía, soluciones base, reactivos analíticos, titulación y soluciones volumétricas.
La solución de hidróxido amónico se puede utilizar para estudiar cromatografía, soluciones base, reactivos analíticos, titulación y soluciones volumétricas.
  • El amoníaco acuoso se utiliza como agente complejante y base.
  • Puede disolver residuos de óxido de plata.
  • Cuando se mezcla con peróxido de hidrógeno diluido en presencia de un ion metálico, el peróxido se descompone rápidamente.
  • El amoníaco acuoso se puede utilizar como precursor de algunas aminas de alquilo.
  • La solución de amoníaco se encuentra en productos de limpieza para el hogar y la joyería, y tiene muchas aplicaciones industriales y comerciales.
Especificaciones
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Concentración 1M
Número MDL MFCD00066650
Densidad 0.98g/mL
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 1 L
SMILES N.O
Nombre IUPAC Hidrato de amina
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35,05 g de NH4OH por 1 l de H2O
Normalidad 1 N (±0.002, 20°C)
Disolvente o matriz Water
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonia