Learn More
Solución de tampón regulador de fuerza iónica de amoníaco 10 M NaOH, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descripción
- Alta resistencia iónica
- Matriz acuosa
- Se utiliza como aditivo cuando se utiliza un electrodo selectivo de iones (ISE) para la medición de amoníaco.
- Suprime los iones que interfieren, elimina la matriz, la histéresis o las potenciales uniones de líquidos.
- Elimina o reduce el error debido al coeficiente de temperatura de variación entre la muestra y el estándar de calibración.
- Certificado y tiene garantizada la estabilidad durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Forma física: Líquida |
| Envase | Frasco de HDPE GL45 |
| Concentración | Ammoniac 10M NaOH |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo selectivo de iones |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- AMMONIA ISE IONIC STRENGTH
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide