Learn More
Amlodipine besylate, 98+%, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
106.00€ - 534.00€
| CAS | 111470-99-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C26H31ClN2O8S |
| Peso molecular (g/mol) | 567.05 |
| Número MDL | MFCD00887594 |
| Clave InChI | ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin |
| PubChem CID | 60496 |
| ChEBI | CHEBI:2669 |
| Nombre IUPAC | benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15454589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62164.03 |
1g |
106.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15464589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62164.06 |
5g |
228.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15474589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62164.14 |
534.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAmlodipine besylate is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It is also used as an antianginal and antihypertensive. Amlodipine besylate also displays vasoprotective effects in cardiovascular disease and inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM). Amlodipine besylate has been shown to inhibit proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells.
Solubility
Soluble in DMSO (≥20 mg/mL), water (10 mM), chloroform, ethanol (≥14 mg/mL), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| 111470-99-6 | |
| 567.05 | |
| ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N | |
| 60496 | |
| benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C26H31ClN2O8S | |
| MFCD00887594 | |
| amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin | |
| CHEBI:2669 | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
Especificaciones
| Amlodipine besylate | |
| C26H31ClN2O8S | |
| 14,491 | |
| Soluble in DMSO (?20mg/mL),water (10 mM),chloroform,ethanol (?14mg/mL),and methanol. | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
| 567.05 | |
| CHEBI:2669 | |
| ≥98% |
| 111470-99-6 | |
| MFCD00887594 | |
| amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin | |
| ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N | |
| benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 60496 | |
| 567.05 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : US7967700
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Amlodipine besylate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine besylate