Learn More
Amlodipine besylate, 98+%, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62164.03
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454589
  • 106.00€ / 1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Amlodipine besylate is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It is also used as an antianginal and antihypertensive. Amlodipine besylate also displays vasoprotective effects in cardiovascular disease and inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM). Amlodipine besylate has been shown to inhibit proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells.
Solubility
Soluble in DMSO (≥20 mg/mL), water (10 mM), chloroform, ethanol (≥14 mg/mL), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
111470-99-6
567.05
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
60496
benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
C26H31ClN2O8S
MFCD00887594
amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin
CHEBI:2669
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Amlodipine besylate
C26H31ClN2O8S
1g
amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
60496
567.05
111470-99-6
MFCD00887594
14,491
Soluble in DMSO (?20mg/mL),water (10 mM),chloroform,ethanol (?14mg/mL),and methanol.
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
567.05
CHEBI:2669
≥98%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Amlodipine besylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine besylate
SDS Documentos