missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Antibody (SAIC-07B-14), HRP , Novus Biologicals™

Código de producto. 18680695 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18680695 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18680695 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320090H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Monoclonal antibody specifically detects Aminopeptidase P1/XPNPEP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aminopeptidase P1/XPNPEP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon SAIC-07B-14
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Aminoacylproline aminopeptidase, APP1, cytosolic, Cytosolic aminopeptidase P, EC 3.4.11.9, sAmp, xaa-Pro aminopeptidase 1, XPNPEPLX-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P)-like, X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 1, soluble, X-prolyl aminopeptidase 1, soluble
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide "e;GSLTFEPLTLVPIQTK"e; derived from Xaa-Pro aminopeptidase 1 conjugated to KLH.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7511
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.