Descripción
Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Polyclonal specifically detects Aminopeptidase P1/XPNPEP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Aminopeptidase P1/XPNPEP1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Aminoacylproline aminopeptidase, APP1, cytosolic, Cytosolic aminopeptidase P, EC 3.4.11.9, sAmp, xaa-Pro aminopeptidase 1, XPNPEPLX-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P)-like, X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 1, soluble, X-prolyl aminopeptidase 1, soluble |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aminopeptidase P1/XPNPEP1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |